Beskrivelse
- Specielt designet til brug på epMotion™ 5070, 5073 og 5075 Liquid Handling Workstation
- Bevægelsespipettespidser, med og uden filtre, udviklet i torsionsbestandige, rene stativer
- Højpræcisionsfremstilling garanterer en perfekt pasform og ekstremt nøjagtig dispenseringsadfærd
- Optimeret til simpel automatisk udstødning i Liquid Handling Workstation-opsamlingsbeholderen
- Kan også integreres i arbejdsstationen som et genopfyldningssystem
- Pakket i kontamineringsfrie stativer
- Fås i følgende renhedsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR ren, Steril, PCR ren og Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Æske |
| Tip stil | Standard, Lige |
| Produkttype | Robottips |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf epMotion |
| Vis mere |