Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bevægelse som SafeRack-tips
Beskrivelse
- Specielt designet til brug på epMotion™ 5070 og 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettespidser, med og uden filtre
- Udviklet i vridningsbestandige, kontamineringsfrie stativer, der anbefales til genbrug af spidser. epMotion 5073 systemer.
Genbrugstips funktion:
- Den nye epMotion systemer kan genbruge spidser som f.eks. økonomisk valg til flere vasketrin i samme brønd
- Pipettespidser vil blive placeret tilbage i positionen af den kasse, de blev fjernet fra
- Returnerede drikkepenge vil blive genbrugt i en applikation for samme kildebeholder
- Individuelle rum i stativ for at undgå krydskontaminering mellem brugte spidser
- Tilgængelig som standard og PCR-rensningskvalitet til 50, 300 og 1000μ L
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | PCR Rens |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Æske |
| Tip stil | Standard, Lige |
| Produkttype | Robottips |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf epMotion |
| Vis mere |