Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bevægelse som SafeRack-tips
Artikelnummer. 30019023 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.000μ L
50μ l
300μ l
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret
30019023 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019050 50μ l PCR Rens Filtreret
30019025 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019055 300μ l PCR Rens Filtreret
30019047 1.000μ L Ikke steril Ikke-filtreret
30019026 1.000μ L PCR Rens Filtreret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30019023 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 0030014600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye epMotion systemer kan genbruge spidser som f.eks. økonomisk valg til flere vasketrin i samme brønd.
  • Specielt designet til brug på epMotion™ 5070 og 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettespidser, med og uden filtre
  • Udviklet i vridningsbestandige, kontamineringsfrie stativer, der anbefales til genbrug af spidser. epMotion 5073 systemer.
Genbrugstips funktion:
  • Den nye epMotion systemer kan genbruge spidser som f.eks. økonomisk valg til flere vasketrin i samme brønd
  • Pipettespidser vil blive placeret tilbage i positionen af den kasse, de blev fjernet fra
  • Returnerede drikkepenge vil blive genbrugt i en applikation for samme kildebeholder
  • Individuelle rum i stativ for at undgå krydskontaminering mellem brugte spidser
  • Tilgængelig som standard og PCR-rensningskvalitet til 50, 300 og 1000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Æske
Tip stil Standard, Lige
Produkttype Robottips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Uddannet Nej