Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bevægelse som genindlæsningssystem
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
10 til 1000μ L
10μ l
5 til 300μ L
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2304
Beskrivelse
- epT.I.P.S. Bevægelse kan bruges med epMotion™ 96 eller integreret i din arbejdsstation som et genopladningssystem, når det kombineres med spidsholderen
- Genindlæsningsspidserne af høj kvalitet leveres i en PET termoformet bakke med forseglet låg. Opgradering til den autoklaverbare aluminiumsspidsholder, som erstatter engangsboksen, giver affaldsreduktion på op til 40 %
- Eppendorf forbrugsvarer og dermed også epT.I.P.S. Bevægelsespipettespidser som Reload System sendes i emballage bestående af mindst 62 % genbrugspap
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 til 1000μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Hængende spidsstativ |
| Tip stil | Standard, Lige |
| Produkttype | Robottips |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf epMotion |
| Show More |