Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bevægelse som genindlæsningssystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30019045 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
10 til 1000μ L
10μ l
5 til 300μ L
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2304
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Pakningsstørrelse
30019045 0,5 til 50μ L PCR Rens Filtreret Pakke med 2304
30019052 0,5 til 50μ L Ikke steril Ikke-filtreret -
30019040 0,5 til 50μ L Steril Filtreret Pakke med 2304
30019036 5 til 300μ L Ikke steril Ikke-filtreret -
30019038 5 til 300μ L PCR Rens Filtreret Pakke med 2304
30019042 5 til 300μ L Steril Filtreret Pakke med 2304
30019031 10 til 1000μ L Ikke steril Ikke-filtreret -
30019053 10 til 1000μ L PCR Rens Filtreret Pakke med 2304
30019030 10μ l Ikke steril Ikke-filtreret -
30019046 10μ l PCR Rens Filtreret -
30019029 10μ l Steril Filtreret -
30019056 10 til 1000μ L Steril Filtreret Pakke med 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30019045 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 0030014430
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Eppendorf epT.I.P.S. Bevægelsesarbejde med epMotion platform, med TipHolder-tilbehør giver genopfyldningsbakkerne en miljøvenlig mulighed.
  • epT.I.P.S. Bevægelse kan bruges med epMotion™ 96 eller integreret i din arbejdsstation som et genopladningssystem, når det kombineres med spidsholderen
  • Genindlæsningsspidserne af høj kvalitet leveres i en PET termoformet bakke med forseglet låg. Opgradering til den autoklaverbare aluminiumsspidsholder, som erstatter engangsboksen, giver affaldsreduktion på op til 40 %
  • Eppendorf forbrugsvarer og dermed også epT.I.P.S. Bevægelsespipettespidser som Reload System sendes i emballage bestående af mindst 62 % genbrugspap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 50μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet PCR Rens
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Standard, Lige
Produkttype Robottips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Uddannet Nej