Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bevægelse som genindlæsningssystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019042 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
10 til 1000μ L
10μ l
5 til 300μ L
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2304
Artikelnummer. 30019042
Brand: Eppendorf 0030014537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S. Bevægelsesarbejde med epMotion platform, med TipHolder-tilbehør giver genopfyldningsbakkerne en miljøvenlig mulighed.
  • epT.I.P.S. Bevægelse kan bruges med epMotion™ 96 eller integreret i din arbejdsstation som et genopladningssystem, når det kombineres med spidsholderen
  • Genindlæsningsspidserne af høj kvalitet leveres i en PET termoformet bakke med forseglet låg. Opgradering til den autoklaverbare aluminiumsspidsholder, som erstatter engangsboksen, giver affaldsreduktion på op til 40 %
  • Eppendorf forbrugsvarer og dermed også epT.I.P.S. Bevægelsespipettespidser som Reload System sendes i emballage bestående af mindst 62 % genbrugspap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 til 300μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Standard, Lige
Produkttype Robottips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Uddannet Nej