Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0
Artikelnummer. 17801467 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Størrelse:
10 til 300μ L
1000 til 1250μ L
1250μ L til 5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17801467 1000 til 1250μ L
17891457 10 til 300μ L
17811467 1250μ L til 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17801467 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030076257
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tilgængelig med 'Eppendorf Quality' pipettespidser eller som en tom boks, forbedrer laboratorieeffektiviteten med innovative TwinLid™ teknologi, forbedret stabelbarhed og overlegen ergonomi for sikker, organiseret pipettering.
  • Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
  • System optimeret til brug med flerkanalspipetter
  • Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
  • Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
  • Æsker og bakker kan autoklaveres ved 121 °C til efterfølgende brug
  • epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid, Blå
Holder Pipette tips
Materiale Polypropylen
Stillinger Flere
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) epT.I.P.S genindlæser
Emballage 1 tom genanvendelig æske
Mængde 1 stk.
Størrelse 1000 til 1250μ L
Inkluderer Kun æske
Produkttype Tom tipkasse
Array Ingen