Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ BioBased Reloads - Pipette Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17707839 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Mørkegrøn
Orange
Længde (metrisk):
40 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Længde (metrisk) unitSize
17707839 2 til 200μ L Gul 53 mm Pakke med 480
17797829 0,1 til 20μ L Grå 40 mm Pakke med 480
17717839 20 til 300 μL Orange 55 mm Pakke med 480
17727839 50 til 1000 μL Blå 71 mm Pakke med 480
17737839 50 til 1250μ L Grøn 76 mm Pakke med 480
17747839 50 til 1250μ L Mørkegrøn 103 mm Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17707839 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030075439
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ BioBased Reloads i 'Biopur'-kvalitet fornyer sig med banebrydende miljøvenligt design - tips lavet af 90% plantebaseret materiale i et genopladeligt format. De sikrer præcision og renhed, ideelle til følsomme applikationer, der prioriterer miljøansvar.
  • Forbedre dit laboratoriums CO2-fodaftryk og skift til epT.I.P.S.™ Biobaseret Biopur™ i det nye Eppendorf Genindlæser. Disse pipettespidser er fremstillet af genanvendt råmateriale i anden generation, der udelukkende stammer fra affalds- og reststrømme fra produktion af vegetabilsk olie, f.eks. brugt madolie
  • Reducer din laboratorieaffaldsmængde markant– brug Reloads i stedet for engangsstativer
  • Stol på løftet om bæredygtighed– vores produktionsanlæg er ISCC PLUS (International Sustainability& Carbon Certification) certificeret for at muliggøre sporbarhed langs hele forsyningskæden
  • Pipettespidser med ACT (Ansvarlighed, Konsistens og Gennemsigtighed) certificering– det uafhængige valideringsorgan for bæredygtighedsvurdering af produkter
  • Premium materiale, kvalitet og renhed certificeret:
  • Få fremragende prøveintegritet, da der ikke bruges skridmidler, blødgørere og biocider
  • Uafhængigt laboratorium– Partispecifikke renhedscertifikater kan downloades fra Eppendorf hjemmeside
  • Generelle kvalitetscertifikater i overensstemmelse med standarder og generelle Eppendorf kvalitetsartikler
  • Fås i mængder fra 10μ L til 1.250μ L Long in Reloads til brug med epT.I.P.S.™ Boks 2.0
  • Fås også som ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR ren og steril og ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Biobaseret Biopur™
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 2,09 tommer.
Længde (metrisk) 53 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige
Rene krav Biopur™ (Steril)
Format Genopfyldning
Emballage 480 spidser (5 bakker x 96 spidser)
Mængde 480 tips
Produkttype Pipette tips
Farvekode Gul
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Produktlinje epT.I.P.S.