Få mere at vide
Eppendorf™ ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filterpipettespidser
Shop alle Eppendorf produkter
Beskrivelse
- Forbedre dit laboratorie-carbon footprint og skift til ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased i det nye Eppendorf Genindlæser. Disse filterpipettespidser er fremstillet af genanvendt råmateriale i anden generation, der udelukkende stammer fra affalds- og reststrømme fra produktion af vegetabilsk olie, f.eks. brugt madolie
- Reducer din laboratorieaffaldsmængde markant– brug Reloads i stedet for engangsstativer
- Stol på løftet om bæredygtighed– vores produktionsanlæg er ISCC PLUS (International Sustainability& Carbon Certification) certificeret for at muliggøre sporbarhed langs hele forsyningskæden
- Pipettespidser med ACT (Ansvarlighed, Konsistens og Gennemsigtighed) certificering– det uafhængige valideringsorgan for bæredygtighedsvurdering af produkter
- Premium materiale, kvalitet og renhed certificeret:
- Få fremragende prøveintegritet, da der ikke bruges skridmidler, blødgørere og biocider
- Uafhængigt laboratorium– Lot-specifikke renhedscertifikater til rådighed
- Generelle kvalitetscertifikater i overensstemmelse med standarder og generelle Eppendorf kvalitetsartikler
- Fås i mængder fra 10μ L til 1.250μ L Long in Reloads til brug med epT.I.P.S.™ Boks 2.0
- Fås også som epT.I.P.S.™ Biobaseret Biopur™ og ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Biobaseret Biopur™
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ LM |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 1,57 tommer. |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Rene krav | PCR ren og steril |
| Format | Genopfyldning |
| Vis mere |