Få mere at vide
Eppendorf™ ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filterpipettespidser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17787839 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ LM
0,5 til 20μ L
2 til 100μ L
2 til 20 μL
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Tip stil:
Forlænget længde
Standard
Farvekode:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrøn
Orange
Længde (metrisk):
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tip stil Farvekode Længde (metrisk) unitSize
17787839 0,1 til 10μ LM Standard Grå 40 mm Pakke med 960
17797839 0,5 til 20μ L Forlænget længde Lysegrå 46 mm Pakke med 960
17707849 2 til 20 μL Standard Gul 53 mm Pakke med 960
17717849 2 til 100μ L Standard Gul 53 mm Pakke med 960
17727849 2 til 200μ L Standard Gul 55 mm Pakke med 960
17737849 20 til 300 μL Standard Orange 55 mm Pakke med 960
17747849 50 til 1000 μL Standard Blå 76 mm Pakke med 960
17757849 50 til 1250μ L Forlænget længde Mørkegrøn 103 mm Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17787839 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030081030
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads tilbyder miljøbevidst pipettering med spidser lavet af 90 % plantebaseret materiale, 'PCR clean' og 'Sterile' kvaliteter med dobbeltlagsfiltrering, hvilket sikrer uovertruffen præcision og kontamineringsforebyggelse i bæredygtige, genopladelige formater.
  • Forbedre dit laboratorie-carbon footprint og skift til ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased i det nye Eppendorf Genindlæser. Disse filterpipettespidser er fremstillet af genanvendt råmateriale i anden generation, der udelukkende stammer fra affalds- og reststrømme fra produktion af vegetabilsk olie, f.eks. brugt madolie
  • Reducer din laboratorieaffaldsmængde markant– brug Reloads i stedet for engangsstativer
  • Stol på løftet om bæredygtighed– vores produktionsanlæg er ISCC PLUS (International Sustainability& Carbon Certification) certificeret for at muliggøre sporbarhed langs hele forsyningskæden
  • Pipettespidser med ACT (Ansvarlighed, Konsistens og Gennemsigtighed) certificering– det uafhængige valideringsorgan for bæredygtighedsvurdering af produkter
  • Premium materiale, kvalitet og renhed certificeret:
  • Få fremragende prøveintegritet, da der ikke bruges skridmidler, blødgørere og biocider
  • Uafhængigt laboratorium– Lot-specifikke renhedscertifikater til rådighed
  • Generelle kvalitetscertifikater i overensstemmelse med standarder og generelle Eppendorf kvalitetsartikler
  • Fås i mængder fra 10μ L til 1.250μ L Long in Reloads til brug med epT.I.P.S.™ Boks 2.0
  • Fås også som epT.I.P.S.™ Biobaseret Biopur™ og ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Biobaseret Biopur™
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ LM
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 40 mm
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Rene krav PCR ren og steril
Format Genopfyldning
Tip stil Standard
Emballage 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
Mængde 960 tips
Produkttype Filterpipettespidser
Farvekode Grå
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Produktlinje epT.I.P.S.