Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Genindlæsninger - Mikropipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7160088 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
5 til 100 μL
Rene krav:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
Artikelnummer. 16272371
Brand: Eppendorf™ 0030076001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ 384 Reloads giver højpræcisions mikropipettespidser i 'Eppendorf Quality' og 'PCR clean' kvaliteter, skræddersyet til 384-brønds pladeapplikationer, hvilket sikrer nøjagtighed, reduceret spild og kompatibilitet i højkapacitetslaboratorier.
  • epT.I.P.S. 384 pipettespidser bygger et system sammen med Research plus og Xplorer plus 16- og 24-kanals pipetter samt 20μ L og 100μ L Move It-pipetter med justerbar spidsafstand for maksimal sikkerhed og pålidelighed
  • Designet til en kegleafstand på 4,5 mm
  • Innovativ SOFTattach-teknologi giver mulighed for pålidelig spidspasning og tæthed
  • Fyld en hel plade med 384 brønde uden at løsne pipettespidserne
  • Perfekt spidsjustering ved ekstraordinær koaksialitet til sikker plademanøvrering og væskeoverførsel
  • Spidsformen af epT.I.P.S. 384 er justeret, så den passer perfekt til brøndene på 384-brønds plader
  • Spidsfastgørelseskræfter reduceret med 40 % pr. kegle sammenlignet med 8- og 12-kanals pipetter
  • Spidsudstødningskræfter i 16- og 24-kanals pipetter reduceret med SOFTeject for ergonomiske arbejdsforhold
  • Fås som genindlæsning og sæt
  • Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epT.I.P.S.™ 384 Genindlæsninger
Længde (engelsk) 1,7''
Længde (metrisk) 42 mm
Rene krav PCR Rens
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Emballage 3.840 spidser (10 bakker x 384 spidser)
Mængde 3840 Tips
Produkttype Mikropipettespidser
Farvekode Lys lyserød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System, Universal
Produktlinje epT.I.P.S.
Materiale Polypropylen
Vis mere Vis mindre
Pipettespidserne af :Produktnavn: produktgruppen med de respektive produktnumre er designet og konstrueret til overførsel af væsker med lav kontaminering, især til prøver fra den menneskelige krop og til reagenser inden for rammerne af en in vitro diagnostisk applikation for at tillade, at det medicinske udstyr til in vitro diagnosticering kan bruges efter hensigten. Ovennævnte :Produktnavn: er in vitro-diagnostiske anordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. De er udelukkende beregnet til engangsbrug og til anvendelse af kvalificeret personale.