Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Genindlæsninger - Mikropipettespidser
Beskrivelse
- epT.I.P.S. 384 pipettespidser bygger et system sammen med Research plus og Xplorer plus 16- og 24-kanals pipetter samt 20μ L og 100μ L Move It-pipetter med justerbar spidsafstand for maksimal sikkerhed og pålidelighed
- Designet til en kegleafstand på 4,5 mm
- Innovativ SOFTattach-teknologi giver mulighed for pålidelig spidspasning og tæthed
- Fyld en hel plade med 384 brønde uden at løsne pipettespidserne
- Perfekt spidsjustering ved ekstraordinær koaksialitet til sikker plademanøvrering og væskeoverførsel
- Spidsformen af epT.I.P.S. 384 er justeret, så den passer perfekt til brøndene på 384-brønds plader
- Spidsfastgørelseskræfter reduceret med 40 % pr. kegle sammenlignet med 8- og 12-kanals pipetter
- Spidsudstødningskræfter i 16- og 24-kanals pipetter reduceret med SOFTeject for ergonomiske arbejdsforhold
- Fås som genindlæsning og sæt
- Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | epT.I.P.S.™ 384 Genindlæsninger |
| Længde (engelsk) | 1,7'' |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Pipettespidserne af :Produktnavn: produktgruppen med de respektive produktnumre er designet og konstrueret til overførsel af væsker med lav kontaminering, især til prøver fra den menneskelige krop og til reagenser inden for rammerne af en in vitro diagnostisk applikation for at tillade, at det medicinske udstyr til in vitro diagnosticering kan bruges efter hensigten. Ovennævnte :Produktnavn: er in vitro-diagnostiske anordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. De er udelukkende beregnet til engangsbrug og til anvendelse af kvalificeret personale.