missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Epsilon-n-methyl-l-lysine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epsilon-n-methyl-l-lysine Hydrochloride |
| CAS | 7622-29-9 |
| Molekylær formel | C7H16N2O2 • HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Epsilon-N-Methyl-L-Lysine Hcl |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCCCNC)C(O)=O.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-(methylamino)hexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.213646 |
| Formel vægt | 196.0979 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?