missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Epsilon Dipeptide, TRC

Artikelnummer. 30375648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375648 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59229625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epsilon Dipeptide
CAS 51513-74-7
Molekylær formel C31 H53 N5 O11
Mængde 25 mg
Synonym L-Lysine, N6-[N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2,5-pyrrolidinedione derivative
InChI formel InChI=1S/C31H53N5O11/c1-29(2,3)44-26(41)33-19-13-10-14-20(34-27(42)45-30(4,5)6)24(39)32-18-12-11-15-21(35-28(43)46-31(7,8)9)25(40)47-36-22(37)16-17-23(36)38/h20-21H,10-19H2,1-9H3,(H,32,39)(H,33,41)(H,34,42)(H,35,43)/t20-,21-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-6-[[(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoyl]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
Molekylvægt (g/mol) 671.779
Formel vægt 671.374
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.