Få mere at vide
Epsilon-Caprolakton, TRC
Artikelnummer. 30335782
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30335782 50 g
1 options
Artikelnummer. 30335782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17569550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale epsilon-Caprolactone
CAS 502-44-3
Molekylær formel C6H10O2
Mængde 50 g
Synonym 2-Oxepanone, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, lactone (6CI), 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic acid lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene oxide, 2-oxo-, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, ε-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, ε-Caprolactone, ε-Hexanolactone, 2-Oxepanone, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-lactone, 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic Acid Lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene Oxide, 2-oxo-, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-, epsilon-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, epsilon-Caprolactone, epsilon-Hexanolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
SMIL O=C1CCCCCO1
IUPAC navn oxepan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681