Få mere at vide
epsilon-Caprolakton, 99%
Artikelnummer. 11488950
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488950 100 g 100g
11464043 500 g 500g
11474043 2500 g 2500g
11484043 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10299.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
ε-Caprolacton er meget udbredt som monomer i fremstillingen af højt specialiserede polymerer. Det bruges hovedsageligt som en forløber for caprolactam. Det finder en anvendelse i syntesen af polyglecapron, som bruges som suturmateriale i kirurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
ε-Caprolacton er meget udbredt som monomer ved fremstilling af højt specialiserede polymerer. Det bruges hovedsageligt som en forløber for caprolactam. Det finder en anvendelse i syntesen af polyglecapron, som bruges som suturmateriale i kirurgi.
Opløselighed
Blandbar med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Brændbar væske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-44-3
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00003267
InChI nøgle PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC navn oxepan-2-one
SMIL C1CCC(=O)OCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale epsilon-Caprolactone
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 1.078
Kogepunkt 235 °C til 236 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.463
Mængde 100 g
Beilstein 106919
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • epsilon-Caprolactone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxepanone