Få mere at vide
epsilon-Caprolakton, 99%
Beskrivning
ε-Caprolacton er meget udbredt som monomer i fremstillingen af højt specialiserede polymerer. Det bruges hovedsageligt som en forløber for caprolactam. Det finder en anvendelse i syntesen af polyglecapron, som bruges som suturmateriale i kirurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ε-Caprolacton er meget udbredt som monomer ved fremstilling af højt specialiserede polymerer. Det bruges hovedsageligt som en forløber for caprolactam. Det finder en anvendelse i syntesen af polyglecapron, som bruges som suturmateriale i kirurgi.
Opløselighed
Blandbar med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Brændbar væske.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | epsilon-Caprolactone |
| Smeltepunkt | °C til 2 °C |
| Tæthed | 1.078 g/mL |
| Kogepunkt | 235 °C til 236 °C |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.463 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 106919 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- epsilon-Caprolactone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: epsilon-Caprolactone
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.