Få mere at vide
epsilon-Caprolactam, TRC
Artikelnummer. 30134690
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134690 250 g
30003274 5 g
30004598 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175665250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-60-2
Molekylær formel C6 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 113.16
Synonym 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, Hexahydro-2H-azepin-2-one, 1-Aza-2-cycloheptanone, 2-Azacycloheptanone, 2-Ketohexamethylenimine, 2-Oxoazepane, 2-Oxohexamethylenimine, 2-Perhydroazepinone, 6-Caprolactam, 6-Hexanelactam, A 19374, AP, AP (lactam), Aminocaproic lactam, Azepan-2-one, Caprolactam, Hexahydro-1H-azepin-2-one, Hexahydro-2-azepinone, Hexano-6-lactam, Hexanoic acid, 6-amino-, cyclic lactam, Hexanolactam, NSC 117393, NSC 25536, NSC 4977, ε-Caprolactam, ω-Caprolactam
IUPAC navn azepan-2-one
SMIL O=C1CCCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale e-Caprolactam
Renhedsgrad noter GC
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Formel vægt 113.0841
Procent renhed >95%