Få mere at vide
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044536
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11357086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06999.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Caprolactam anvendes som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
ε-Caprolactam bruges som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Opløselighed Opløselig i
benzen, ethanol, vand, chloroform, methanol, tetrahydrofurfurylalkohol, ether, dimethylformamid, chlorerede kulbrinter, cyclohexen og petroleumsfraktioner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-60-2
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00006936
InChI nøgle JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC navn azepan-2-one
SMIL C1CCC(=O)NCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale epsilon-Caprolactam
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Tæthed 1.01
pH 7 to 8.5
Kogepunkt 270°C
Flammepunkt 152°C (305°F)
Mængde 100 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Formel vægt 113.16
Procent renhed 99%