Få mere at vide
epsilon-Caprolactam, 99%
Artikelnummer. 11377086
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377086 2500 g 2.5kg
11357086 100 g 100g
11367086 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06999.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113,16 g/mol
ε-Caprolactam anvendes som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
ε-Caprolactam bruges som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Opløselighed Opløselig i
benzen, ethanol, vand, chloroform, methanol, tetrahydrofurfurylalkohol, ether, dimethylformamid, chlorerede kulbrinter, cyclohexen og petroleumsfraktioner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-60-2
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00006936
InChI nøgle JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC navn azepan-2-one
SMIL C1CCC(=O)NCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale epsilon-Caprolactam
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Tæthed 1.01
pH 7 til 8,5
Kogepunkt 270 °C
Flammepunkt 152 °C (305 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, ethanol, vand, kloroform, methanol, tetrahydrofurfurylalkohol, ether, dimethylformamid, klorerede kulbrinter, cyclohexen og petroleumsfraktioner.
Formel vægt 113.16
Procent renhed 99%