Få mere at vide
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
ε-Caprolactam anvendes som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ε-Caprolactam bruges som en monomer i fremstillingen af syntetiske fibre af polyamidet såvel som et opløsningsmiddel til højmolekylære polymerer. Det bruges også i belægninger og blødgørere. Yderligere anvendes det som et tværbindingsmiddel for polyurethaner. Ud over dette bruges det til at fremstille nylon-6, som finder anvendelse i fibre og plast.
Opløselighed Opløselig i
benzen, ethanol, vand, chloroform, methanol, tetrahydrofurfurylalkohol, ether, dimethylformamid, chlorerede kulbrinter, cyclohexen og petroleumsfraktioner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | epsilon-Caprolactam |
| Smeltepunkt | 68°C to 72°C |
| Tæthed | 1.01 |
| pH | 7 to 8.5 |
| Kogepunkt | 270°C |
| Flammepunkt | 152°C (305°F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 106934 |
| Merck Index | 14,1761 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions. |
| Vis mere |