Få mere at vide
Epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-49-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H4D10ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Aminohexanoic Acid-d10 Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-amino-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.7 |
| Vis mere |