Beskrivelse
- Med membrantastaturer og klare digitale displays for nem programmering
- Tidsindstillede eller kontinuerlige kørsler med slutalarm
- Automatisk parametergrænseoverkrydsning forhindrer overophedning, beskytter eksperimenter og udstyr
- To par strømstik tillader dobbelte parallelle løb
- Automatisk genopretning efter strømsvigt
- Konstant strømtilstand anbefales til blotting for at forhindre overophedning
- Konstant spændingstilstand anbefales til andre applikationer, såsom nukleinsyre ubåd og mini-vertikal gelelektroforese
EPS 301
- Velegnet til ubåds-, mini-vertikal og standard vertikal gelelektroforese samt semidry- og mini-tank blotting-applikationer
- Konstant spænding eller konstant strømtilstande
- 300 V, 400 mA, maks. 80W
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, CE 89/336/EEC (EMC-direktivet), CE 73/23/EEC (LV-direktivet) |
| Strøm | 10 til 400 mA |
| Oversigt | EPS-strømforsyninger dækker det brede udvalg af elektroforese- og blotting-applikationer. EPS-strømforsyninger, der er designet til ydeevne, kan stole på for sikkerhed og reproducerbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ubåds-, mini-lodret og standard lodret gelelektroforese samt semi-tør- og minitank-blotting-applikationer |
| Stopur | 1 min. til 23,59 t. |
| Type | EPS 301 strømforsyning |
| Vise | Digital |
| Fugtighedsområde | 0 til 0,95 % |
| Maks. Tryk | 106 kPa, maksimal højde på 2000 m |
| Antal knægte | 2 |
| Vis mere |