missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eprosartan, TRC

Artikelnummer. 17994975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994975 25 mg
17983925 50 mg
17933995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59010025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 133040-01-4
Molekylær formel C23 H24 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 424.51
Synonym (αE)-α-[[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-2-thiophenepropanoic Acid, (E)-2-Butyl-1-(p-carboxybenzyl)-α-2-thenylimidazole-5-acrylic Acid, Navixen, SKB 108566, SKF 108566, Teveten;
IUPAC navn 4-[[2-butyl-5-[(E)-2-carboxy-3-thiophen-2-ylprop-1-enyl]imidazol-1-yl]methyl]benzoic acid
SMIL CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eprosartan
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O4S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b18-12+
Formel vægt 424.1457
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.