Få mere at vide
Eprosartan Mesylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eprosartan Mesilate |
| CAS | 144143-96-4 |
| Molekylær formel | C23 H24 N2 O4 S . C H4 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (E)-, monomethanesulfonate, 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (αE)-, monomethanesulfonate, Eprosartan Mesylate, Eprosartan methanesulfonate, SKF 108566J |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+; |
| SMIL | CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[[2-butyl-5-[(E)-2-carboxy-3-thiophen-2-ylprop-1-enyl]imidazol-1-yl]methyl]benzoesyre; metanesulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.62 |
| Formel vægt | 520.1338 |