Få mere at vide
Eprodisate disodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1141
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eprodisate disodium
CAS 36589-58-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H6Na2O6S2
Mængde 100 mg
Synonym NC-503
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (201.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (30.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(CCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 248.19
Formel vægt 248.19
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid