Få mere at vide
Eprobemide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498698 10 mg -
16481108 5 mg -
16444597 50 mg 50mg
16423806 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1413
MedChemExpress Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eprobemide
CAS 87940-60-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H19ClN2O2
Mængde 10 mg
Synonym LIS 630
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (442.06 mM)
SMIL O=C(NCCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 282.77
Formel vægt 282.77
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation