Få mere at vide
Epristeride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496817 5 mg
16494118 10 mg
16472956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107385
MedChemExpress Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epristeride
CAS 119169-78-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H37NO3
Mængde 5 mg
Synonym ONO-9302 SKF105657
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (250.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(NC(C)(C)C)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C=C(C(O)=O)CC4)=CC3)C)([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 399.57
Formel vægt 399.57
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death