Få mere at vide
Brady™ EPREP-etiketter til M710-printer
Artikelnummer. p-7250978
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (LxB):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Artikelnummer. 17848024
Brand: Brady™ 312008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EPREP-printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en ideel erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (LxB) 7,95 x 27 mm
Længde (engelsk) 0,313 tommer.
Bredde (engelsk) 1,06 tommer
Bredde (metrisk) 27 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 27 mm
Alternativt varenummer M7-1-7593-WT