Få mere at vide
Brady™ EPREP-etiketter til M710-printer
Artikelnummer. 17897924 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (L x B):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Bredde (engelsk) Udskrivbart område
17897924 Sølv 18 x 35 mm 35 mm
17848024 Hvid 7,95 x 27 mm 27 mm
17848084 Hvid 12,45 x 27 mm 27 mm
17868084 Hvid 15 x 27 mm 27 mm
17827954 Hvid 15 x 45 mm 45 mm
17888004 Hvid 18 x 27 mm 27 mm
17898024 Hvid 18 x 35 mm 35 mm
17847934 Hvid 19 x 48 mm 48 mm
17898004 Hvid 40 x 30 mm 30 mm
17858084 Sort 15 x 45 mm 45 mm
17887924 Sort 40 x 30 mm 30 mm
17828044 Sølv 7,95 x 27 mm 27 mm
17867924 Sølv 12,45 x 27 mm 27 mm
17838084 Sølv 15 x 27 mm 27 mm
17818084 Sølv 15 x 45 mm 45 mm
17868004 Sølv 18 x 27 mm 27 mm
17858014 Sølv 19 x 48 mm 48 mm
17818044 Sølv 40 x 30 mm 30 mm
17818014 Rød 15 x 45 mm 45 mm
17878004 Rød 40 x 30 mm 30 mm
17807934 Gul 15 x 45 mm 45 mm
17868014 Gul 18 x 35 mm 35 mm
17807864 Gul 40 x 30 mm 30 mm
17877924 Grøn 40 x 30 mm 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17897924 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 312024
På lager
EPREP-printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en ideel erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (L x B) 18 x 35 mm
Længde (engelsk) 0,71 tommer.
Bredde (engelsk) 1,38 tommer.
Bredde (metrisk) 35 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 35 mm
Alternativt varenummer M7-7-7593-SL