Få mere at vide
Eprazinone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eprazinone Dihydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N2O2.2ClH/c1-3-28-23(21-10-6-4-7-11-21)19-26-16-14-25(15-17-26)18-20(2)24(27)22-12-8-5-9-13-22;;/h4-13,20,23H,3,14-19H2,1-2H3;2*1H |