Få mere at vide
EPPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10222510
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10222510 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10222510 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2933100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Absorbans 0.1 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale EPPS
CAS 16052-06-5
Smeltepunkt 237°C
Farve White
pH 5.0 to 6.0
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C9H20N2O4S
Emballage Poly Bottle
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, HEPPS
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Formel vægt 252.33
Procent renhed ≥99.5%
Grad JustPURE