Få mere at vide
EPPS, 99%
Artikelnummer. 11494714
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494714 100 g 100g
11484714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494714 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13714.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
EPPS bruges som en biologisk buffer med et nyttigt pH-område på 7,3-8,7& pKa = 8,0 (25°°C). Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
EPPS bruges som en biologisk buffer med et nyttigt pH-område på 7,3-8,7& pKa = 8,0 (25°°C). Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 25,2 g/L (°20 C)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares væk fra ekstrem varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16052-06-5
Molekylær formel C9H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 252.329
MDL nummer MFCD00006160
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPPS
Smeltepunkt 242 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3957385
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 25,2 g/L (20 °C)
Formel vægt 252.33
Procent renhed 99%