Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99%, for biokemi
Artikelnummer. 10104480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10104480 100 g Glasflaske 100g
10474205 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104480 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    590.65 DKK / 100g
    Spare 99.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16052-06-5
Molekylær formel C9H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 252.329
MDL nummer MFCD00006160
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Tekniske data
Absorbans (0,1 M vandig opløsning) (1 cm celle)
Kemisk navn eller materiale EPPS
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning) (1 cm kuvette)
Farve Hvid
pH 5 til 6 (10% med sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Formel vægt 252.33
Procent renhed ≥98.5%
Grad Biokemisk