Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15494069
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494069 100 mL 100ml
15404079 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494069 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61476.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.07 DKK
    619.65 DKK / 100ml
    Spare 68.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16052-06-5
Molekylær formel C9H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 252.329
MDL nummer MFCD00006160
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPPS buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL