missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0

Artikelnummer. p-7058199
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15463909

Brand: Thermo Scientific Chemicals J61296.AE

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol

EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.

Opløselighed Det er opløseligt
i vand.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Molekylær formel C9H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 252.329
MDL nummer MFCD00006160
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EPPS buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation It is soluble in water.

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.