Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0
Beskrivelse
EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EPPS buffer soln. |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |