Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15463909
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463909 100 mL 100ml
15473909 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463909 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61296.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
EPPS eller HEPPS er en almindeligt brugt Good's buffer. Det bruges ofte som separator i ultratynde isoelektriske fokuseringsgeler og forbedrer opløsningen af phosphoglucomutase. Det bruges som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C9H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 252.329
MDL nummer MFCD00006160
InChI nøgle OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC navn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPPS buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation It is soluble in water.