Få mere at vide
National Lab EPPi gitterdeler, polypropylen
Artikelnummer. 12460681
Skift visning
Holder:
16 ( 30,8 mm diameter rør)
49 (17,3 mm diameter rør)
Design:
4 x 4
7 x 7
Diameter (metrisk) Brønd:
17,3 mm
30,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Design Diameter (metrisk) Brønd Pakningsstørrelse
12460681 49 (17,3 mm diameter rør) 7 x 7 17,3 mm Hver
12440681 16 ( 30,8 mm diameter rør) 4 x 4 30,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12460681 Leverandør National Lab Leverandørnr. RE10300707K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til organisering, lagring og arkivering af prøver i kryobokse.
  • Polypropylen konstruktion
  • Velegnet til tør og kølet opbevaring
  • Velegnet til prøvearkivering
  • Velegnet til kryobokse
Tekniske data
Design 7 x 7
Materiale Polypropylen
Type Gitterdeler
Til brug med (applikation) Tør og nedkølet opbevaring/arkivering
Til brug med (udstyr) Kryobokse 133 x 133 mm
Holder 49 (17,3 mm diameter rør)
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 17.3 mm
Diameter (metrisk) Brønd 17,3 mm