Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal
Beskrivelse
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
- Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at opsuge og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
- Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
- Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
- Multifunktionel kontakt
- Valgskive
- Innovativ udskyder
- Ergonomisk visningsvinkel
- Praktisk håndtag
- Kraftfuldt genopladeligt batteri
- Fleksibelt opladningskoncept
- Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
- Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2,5 % på ±0,025μL/1μL, ±1,5 % på ±0,075μL/5μL, ±1 % på ±0,1μ |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Kompatible tips | 20 μL epT.I.P.S™ pipettespids |
| Farve | Grå |
| Til brug med | epT.I.P.S. Pipettespids (20 μL) |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Type | Elektronisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Vis mere |