Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal
Artikelnummer. 16281682 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
16281682 1 til 20 μL Lysegrå -
10584585 0,5 til 10 μL Grå Hver
10237554 5 til 100 μL Gul Hver
16222401 10 til 200μ L Gul -
10461255 15 til 300 μL Orange Hver
10126314 50 til 1000 μL Blå Hver
16232401 0,1 til 2,5 ml Rød -
10034384 0,2 til 5 ml Violet Hver
10115934 0,5 til 10 ml Turkis knap Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16281682 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000017
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at opsuge og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Genopladelig
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips Universal-spidser, epT.I.P.S.™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegrå
Til brug med Luftpude
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 1 til 20 μL
Til brug med (applikation) Pipettering af vandige væsker
Til brug med (udstyr) Luftpude
Strømstyrke 1 A