Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal
Artikelnummer. 10584585
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10584585 0,5 til 10 μL Grå Hver
16281682 1 til 20 μL Lysegrå -
10237554 5 til 100 μL Gul Hver
16222401 10 til 200μ L Gul -
10461255 15 til 300 μL Orange Hver
10126314 50 til 1000 μL Blå Hver
16232401 0,1 til 2,5 ml Rød -
10034384 0,2 til 5 ml Violet Hver
10115934 0,5 til 10 ml Turkis knap Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10584585 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000015
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at opsuge og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 % på ±0,025μL/1μL, ±1,5 % på ±0,075μL/5μL, ±1 % på ±0,1μ
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 20 μL epT.I.P.S™ pipettespids
Farve Grå
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (20 μL)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 20 μL epT.I.P.S.™ pipettespids
Inkluderer Multifunktionskontakt, fjederbelastet spidskegle, batteri og oplader
Inkrementer 0,01 μL
Flersproget brugergrænseflade Ja
Antal hastigheder 8
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C