Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10115934 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve unitSize
10115934 0,5 til 10 ml Turkis knap Hver
10584585 0,5 til 10 μL Grå Hver
16281682 1 til 20 μL Lysegrå -
10237554 5 til 100 μL Gul Hver
16222401 10 til 200μ L Gul -
10461255 15 til 300 μL Orange Hver
10126314 50 til 1000 μL Blå Hver
16232401 0,1 til 2,5 ml Rød -
10034384 0,2 til 5 ml Violet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10115934 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000066
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at opsuge og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 % på ±30 μL/1000 μL, ±0,8 % på ±40 μL/5000 μL, ±0,6 % på ±60 μL
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 10 ml epT.I.P.S.™ pipettespids
Farve Turkis knap
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (10 ml)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 ml
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 10 ml epT.I.P.S™ pipettespids
Inkluderer Multifunktionskontakt, fjederbelastet spidskegle, batteri og oplader
Inkrementer 10 μL
Flersproget brugergrænseflade Ja
Antal hastigheder 8
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C