Beskrivelse
Xplorer™ plus elektronisk multikanalpipette med intuitivt operativsystem og design for enkelhed, præcision og reproducerbarhed.
Letter ydeevnen af yderligere intelligente anvendelser, herunder: aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering. Hjælper også med at eliminere forsinkelser på grund af kompliceret programmering og/eller ufleksible processer. Giver præcist justerbare parametre, maksimalt reproducerbare resultater, træthedsfrit arbejde og ensartet, fuld kontrol over pipetteringsprocessen.
- Multifunktionel kontakt: Op-og-ned™-princippet
- Nemt valg af alle funktioner med den praktiske valgskive
- Arbejd på det sprog, du ønsker
- Overskueligt arrangeret farvedisplay; ingen undermenuer; hjælpefunktion
- Innovativ kontakt: Når spidsen skubbes ud, vender stemplet automatisk tilbage til nul-positionen
- Tænd/sluk-knap: Slukker pipetten under længere perioder med inaktivitet
- Yderligere anvendelser omfatter aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering
- Programmering: Engangsprogrammering af sekvenser for lettere håndtering af komplekse processer
- Individuel fast volumenindstilling: Den ønskede volumen kan gemmes
- Adgangskodebeskyttelse: Beskytter programmering og justering
- Individuel hastighedsindstilling: Indstiller parametre til din individuelle arbejdshastighed
- Funktion til påmindelse om vedligeholdelse af pipetter, baseret på tid eller hyppighed af brug som ønsket
Pålideligt reproducerbare resultater
- Spidserne hviler altid i samme position
- Volumen og hastighed kan justeres præcist og reproducerbart
- Kan tilpasses dit arbejdsmiljø og dine krav
PhysioCare Concentrator ™
- Reduceret vægt
- Forbedret ergonomi
- Perfekt balance
- Optimalt vinklet pipettehoved
- Forbedret visning og skærm i høj opløsning
- Fjederbelastet spidskegle giver maksimal tæthed
Anvendelser
- Pipettering af væsker (manuel og automatisk)
- Dispensering (tidsindstillet og manuel)
- Pipettering og blanding
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium-ion |
| Kompatible tips | 200 μL spids |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids (200 μL) |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Xplorer Plus |
| Programmerbarhed | Ja |
| Type | Elektronisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 5 til 100 μL |
| Vis mere |