Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk pipette, multikanal
Artikelnummer. 12600925 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1200 μL
Antal kanaler:
8
12
16
24
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Lys lyserød
Lysegul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
12600925 15 til 300 μL 8 Orange Hver
12680915 0,5 til 10 μL 8 Grå Hver
12660915 0,5 til 10 μL 12 Grå Hver
16262401 1 til 20 μL 16 Lys lyserød -
16272401 1 til 20 μL 24 Lys lyserød -
12670915 5 til 100 μL 8 Gul Hver
12690915 5 til 100 μL 12 Gul Hver
16282401 5 til 100 μL 16 Lysegul -
16292401 5 til 100 μL 24 Lysegul Hver
12610925 15 til 300 μL 12 Orange Hver
12620925 50 til 1200 μL 8 Grøn Hver
12630925 50 til 1200 μL 12 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12600925 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000805
På lager
Læg i indkøbskurv
Xplorer™ plus elektronisk multikanalpipette med intuitivt operativsystem og design for enkelhed, præcision og reproducerbarhed.
Letter ydeevnen af yderligere intelligente anvendelser, herunder: aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering. Hjælper også med at eliminere forsinkelser på grund af kompliceret programmering og/eller ufleksible processer. Giver præcist justerbare parametre, maksimalt reproducerbare resultater, træthedsfrit arbejde og ensartet, fuld kontrol over pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionel kontakt: Op-og-ned™-princippet
  • Nemt valg af alle funktioner med den praktiske valgskive
  • Arbejd på det sprog, du ønsker
  • Overskueligt arrangeret farvedisplay; ingen undermenuer; hjælpefunktion
  • Innovativ kontakt: Når spidsen skubbes ud, vender stemplet automatisk tilbage til nul-positionen
  • Tænd/sluk-knap: Slukker pipetten under længere perioder med inaktivitet
  • Yderligere anvendelser omfatter aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering
  • Programmering: Engangsprogrammering af sekvenser for lettere håndtering af komplekse processer
  • Individuel fast volumenindstilling: Den ønskede volumen kan gemmes
  • Adgangskodebeskyttelse: Beskytter programmering og justering
  • Individuel hastighedsindstilling: Indstiller parametre til din individuelle arbejdshastighed
  • Funktion til påmindelse om vedligeholdelse af pipetter, baseret på tid eller hyppighed af brug som ønsket
Pålideligt reproducerbare resultater
  • Spidserne hviler altid i samme position
  • Volumen og hastighed kan justeres præcist og reproducerbart
  • Kan tilpasses dit arbejdsmiljø og dine krav
PhysioCare Concentrator ™
  • Reduceret vægt
  • Forbedret ergonomi
  • Perfekt balance
  • Optimalt vinklet pipettehoved
  • Forbedret visning og skærm i høj opløsning
  • Fjederbelastet spidskegle giver maksimal tæthed
Anvendelser
  • Pipettering af væsker (manuel og automatisk)
  • Dispensering (tidsindstillet og manuel)
  • Pipettering og blanding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 300 μL spids
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids (300 μL)
Antal kanaler 8
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 15 til 300 μL
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 300 μL spids
Inkluderer 10 pipetteringstilstande, pipetteringshistorik, adgangskodebeskyttelse, en serviceindikator og muligheden for at programmere flere tilstande i en sekvens til brugerdefinerede anvendelser
Inkrementer 0,2 μL