Få mere at vide
Eppendorf™ Vis kuvetter
Artikelnummer. p-4901476 Shop alle Eppendorf produkter
Type:
Makro Vis Cuvet
Semi-mikro Vis Cuvet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15234566
Brand: Eppendorf™ 0030079353
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangskuvetter af klar plast med en lystransmission på 300 nm til 900 nm. Vis-kuvetterne er det ideelle værktøj til applikationer uden for UV-området, for eksempel kolorimetriske proteinassays (Bradford, Lowry, etc.), bestemmelse af den optiske tæthed af bakteriekulturer (OD 600-metoder), kinetiske og fluorescensmålinger.
  • To forskellige kuvettestørrelser (semi-mikro og makro) til en bred vifte af volumener og anvendelser
  • Engangskuvetter af klar plast med en lystransmission på 300 nm til 900 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Semi-mikro Vis Cuvet
Materiale Plast