Få mere at vide
Eppendorf™ Vis kuvetter
Artikelnummer. 15234566 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Makro Vis Cuvet
Semi-mikro Vis Cuvet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15234566 Semi-mikro Vis Cuvet Pakke med 1000
15273993 Makro Vis Cuvet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234566 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030079353
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangskuvetter af klar plast med en lystransmission på 300 nm til 900 nm. Vis-kuvetterne er det ideelle værktøj til applikationer uden for UV-området, for eksempel kolorimetriske proteinassays (Bradford, Lowry, etc.), bestemmelse af den optiske tæthed af bakteriekulturer (OD 600-metoder), kinetiske og fluorescensmålinger.
  • To forskellige kuvettestørrelser (semi-mikro og makro) til en bred vifte af volumener og anvendelser
  • Engangskuvetter af klar plast med en lystransmission på 300 nm til 900 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Semi-mikro Vis Cuvet
Materiale Plast