Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 384-brønd, 45μ L - PCR plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Stregkode:
Ingen stregkode
Emballage:
Individuelt Blister indpakket
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren).
- Sikker kode-mulighed giver 3-niveaus kodning til sikker prøve- og beholderidentifikation.
- ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Especificaciones
Especificaciones
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere |
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt Blister indpakket |
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | PCR plade |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede systemer |
| Nederdel stil | nederdel |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido