Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 384-brønd, 45μ L - PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10023927 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Stregkode:
Ingen stregkode
Emballage:
Individuelt Blister indpakket
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10023927
Brand: Eppendorf™ 0030129342
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plader har en polycarbonatramme og tyndvæggede polypropylenbrønde, der sikrer optimal varmeoverførsel og høj stivhed. Med hævede brøndfælge muliggør disse plader en effektiv tætning, minimerer risikoen for krydskontaminering og bidrager til konsekvent pålidelige resultater.
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
  • Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
  • Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren).
  • Sikker kode-mulighed giver 3-niveaus kodning til sikker prøve- og beholderidentifikation.
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Format 96-brønds
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt Blister indpakket
Farve Farveløs
Produkttype PCR plade
Til brug med (udstyr) Automatiserede systemer
Nederdel stil nederdel
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 45μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Maks. RCF 2250 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Mængde 10 Pk.
Vel Farve Farveløs