Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med skruelåg 5,0 mL - Mikrorør
Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
- Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
- Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
- Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
- Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
- Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Ren, Steril/Pyrogen-/DNase-/RNase-/Human og bakteriel DNA-free , og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
- 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation.
- ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Farveløs |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | 400 rør (2 pakker med 2 poser á 100 hver), 2 stativer (med 12 placeringer hver), hvide, 8 universaladaptere til rotorer med borehuller til 15 ml koniske rør |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Emballage | 400 rør (4 poser x 100 rør), 2 stativer, 8 universelle adaptere |
| Mængde | 400 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |